Selen(IV)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 306 EUR
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Selen(IV)oxid 99,9%
Selen(IV)oxid
Formel: SeO₂
Schmelzpunkt: 340…350 °C (subl.)
Dichte: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003562
CAS-Nummer: 7446-08-4
UN-Nummer: 3283
ADR: 6.1,III