Discandiumtrioxid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3148-1G
IN3148-5G
IN3148-25G
APOSIN3148-1GEA
116
EUR
APOSIN3148-1G
APOSIN3148-5G
APOSIN3148-25G
Discandiumtrioxid 99.99%
Discandiumtrioxid
Formel:
O₃Sc₂ Schmelzpunkt: 2485 °C Dichte: 3.864 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011223 CAS-Nummer: 12060-08-1 |