Discandiumtrioxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3145-1G IN3145-5G
APOSIN3145-1GEA 77 EUR
APOSIN3145-1G APOSIN3145-5G
Discandiumtrioxid 99,9%
Discandiumtrioxid
Formel: O₃Sc₂
Dichte: 3.864 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011223
CAS-Nummer: 12060-08-1