Scandium(III)chlorid Hexahydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3130-1G IN3130-5G
APOSIN3130-1GEA 232 EUR
APOSIN3130-1G APOSIN3130-5G
Scandium(III)chlorid Hexahydrat 99.99%
Scandium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Sc·6H₂O
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149852
CAS-Nummer: 20662-14-0