Samariumtrinitrat Hexahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
IN3091-100G
IN3091-25G
APOSIN3091-100GEA
319
EUR
APOSIN3091-100G
APOSIN3091-25G
Samariumtrinitrat Hexahydrat 99,9%
Samariumtrinitrat Hexahydrat
Formel:
N₃O₉Sm·6H₂O Schmelzpunkt: 78 °C Dichte: 2.375 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149857 CAS-Nummer: 13759-83-6 |