Ruthenium(IV)oxid 99.5+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3064-1G IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA 88.7 EUR
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Ruthenium(IV)oxid 99.5+%
Ruthenium(IV)oxid
Formel: O₂Ru
Schmelzpunkt: 1200 °C (Subl.)
Dichte: 6,97 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074857
CAS-Nummer: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,II