Ruthenium 99,95%, Pulver –200 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN3055-10G
IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA
1280
EUR
APOSIN3055-10G
APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, Pulver –200 mesh
Ruthenium
Formel:
Ru Siedepunkt: 4900 °C Schmelzpunkt: 2500 °C Dichte: 12.45 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011207 CAS-Nummer: 7440-18-8 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III |