di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium tetraborate tetrahydrate
IN2943-2KG IN2943-500G
APOSIN2943-2KGEA 0 EUR
APOSIN2943-2KG APOSIN2943-500G
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat 99%
di-Kaliumtetraborat Tetrahydrat
Formel: B₄K₂O₇·4H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149924
CAS-Nummer: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5