Kaliumbromid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN2891-100G IN2891-25G
APOSIN2891-100GEA 63 EUR
APOSIN2891-100G APOSIN2891-25G
Kaliumbromid 99,9%
Kaliumbromid
Formel: KBr
Siedepunkt: 1435 °C
Schmelzpunkt: 734 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3