Palladium auf Kohlenstoff 10% Pd, Pulver
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN2843-25G IN2843-5G
APOSIN2843-25GEA 435 EUR
APOSIN2843-25G APOSIN2843-5G
Palladium auf Kohlenstoff 10% Pd, Pulver
Palladium
Formel: Pd
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III