Palladium hydroxide auf Kohlenstoff 95% 20% Pd, wet support, Pulver
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN2807-5G IN2807-25G
APOSIN2807-5GEA 91.5 EUR
APOSIN2807-5G APOSIN2807-25G
Palladium hydroxide auf Kohlenstoff 95% 20% Pd, wet support, Pulver
Palladium hydroxide
Formel: H₂O₂Pd
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064599
CAS-Nummer: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2