Niob(V)oxid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
IN2773-100G IN2773-500G
APOSIN2773-100GEA 277 EUR
APOSIN2773-100G APOSIN2773-500G
Niob(V)oxid 99.99%
Niob(V)oxid
Formel: Nb₂O₅
Schmelzpunkt: 1485 °C
Dichte: 4.47 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011128
CAS-Nummer: 1313-96-8