Niob(V)chlorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN2743-100G IN2743-500G
APOSIN2743-100GEA 265 EUR
APOSIN2743-100G APOSIN2743-500G
Niob(V)chlorid 99,9%
Niob(V)chlorid
Formel: Cl₅Nb
Siedepunkt: 254 °C
Schmelzpunkt: 204,7 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011127
CAS-Nummer: 10026-12-7
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III