Nickel(II)oxid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN2701-100G IN2701-500G
APOSIN2701-100GEA 50.2 EUR
APOSIN2701-100G APOSIN2701-500G
Nickel(II)oxid 99%
Nickel(II)oxid
Formel: NiO
Schmelzpunkt: 1984 °C
Dichte: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR