Nickel(II)bromid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickel dibromide
IN2674-250G IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA 603 EUR
APOSIN2674-250G APOSIN2674-50G
Nickel(II)bromid, wasserfrei 99%
Nickel(II)bromid
Formel: Br₂Ni
Schmelzpunkt: 963 °C
Dichte: 5.098 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011141
CAS-Nummer: 13462-88-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III