Lithiumchlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN2323-1KG
IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA
841
EUR
APOSIN2323-1KG
APOSIN2323-250G
Lithiumchlorid, wasserfrei 99,9%
Lithium chloride
Formel:
LiCl Molekulargewicht: 42.39 g/mol Siedepunkt: 1325…1360 °C Schmelzpunkt: 605 °C Dichte: 2.07 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS-Nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |