Lanthan(III)hydroxid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN2140-250G IN2140-50G
APOSIN2140-250GEA 217 EUR
APOSIN2140-250G APOSIN2140-50G
Lanthan(III)hydroxid 99.99%
Lanthan(III)hydroxid
Formel: H₃LaO₃
Molekulargewicht: 189.93 g/mol
Dichte: 4.28
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016160
CAS-Nummer: 14507-19-8
UN-Nummer: 3262
ADR: 8 II