Eisen(II)bromid, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
IN2050-100G IN2050-25G
APOSIN2050-100GEA 485 EUR
APOSIN2050-100G APOSIN2050-25G
Eisen(II)bromid, wasserfrei
Eisen(II)bromid
Formel: Br₂Fe
Siedepunkt: 934 °C
Schmelzpunkt: 684 °C
Dichte: 4.636 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016081
CAS-Nummer: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8