Holmiumtrichlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Holmium trichloride
IN1981-25G
IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA
522
EUR
APOSIN1981-25G
APOSIN1981-5G
Holmiumtrichlorid, wasserfrei 99,9%
Holmiumtrichlorid
Formel:
Cl₃Ho Siedepunkt: 1500 °C Schmelzpunkt: 718 °C Dichte: 3.7 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011051 CAS-Nummer: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 |