Gallium(III)nitrat Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN1885-100G
IN1885-25G
APOSIN1885-100GEA
0
EUR
APOSIN1885-100G
APOSIN1885-25G
Gallium(III)nitrat Hydrat 99,9%
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel:
GaN₃O₉·H₂O Schmelzpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149723 CAS-Nummer: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,II |