Natriumbromat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 29 EUR
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Natriumbromat
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Molekulargewicht: 150.89 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 381 °C (Zers.)
Dichte: 3.33 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN-Nummer: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736