Europium(III)oxid 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN1789-25G IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA 705 EUR
APOSIN1789-25G APOSIN1789-5G
Europium(III)oxid 99.99%
Europium(III)oxid
Formel: Eu₂O₃
Molekulargewicht: 351.92 g/mol
Siedepunkt: 4118 °C
Schmelzpunkt: 2291 °C
Dichte: 7.42 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010997
CAS-Nummer: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR