Erbiumtrichlorid Hexahydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1696-100G IN1696-25G
APOSIN1696-100GEA 270 EUR
APOSIN1696-100G APOSIN1696-25G
Erbiumtrichlorid Hexahydrat 99.99%
Erbiumtrichlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Er·6H₂O
Schmelzpunkt: 774 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149693
CAS-Nummer: 10025-75-9