Dysprosium(III)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1663-100G IN1663-250G IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA 618 EUR
APOSIN1663-100G APOSIN1663-250G APOSIN1663-25G
Dysprosium(III)oxid 99,9%
Dysprosium(III)oxid
Formel: Dy₂O₃
Schmelzpunkt: 2340 °C
Dichte: 7,81 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010986
CAS-Nummer: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0