Dysprosiumtrinitrat Pentahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dysprosium (III) nitrate pentahydrate
IN1651-100G IN1651-25G
APOSIN1651-100GEA 499 EUR
APOSIN1651-100G APOSIN1651-25G
Dysprosiumtrinitrat Pentahydrat 99,9%
Dysprosiumtrinitrat Pentahydrat
Formel: DyN₃O₉·5H₂O
Molekulargewicht: 438.59
Schmelzpunkt: 88.6 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149683
CAS-Nummer: 10031-49-9
EINECS: 233-410-5
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1 III