Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dysprosium (III) chloride hexahydrate, Dysprosium(III) chloride hydrate
IN1639-100G IN1639-25G IN1639-250G
APOSIN1639-100GEA 609 EUR
APOSIN1639-100G APOSIN1639-25G APOSIN1639-250G
Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat 99,9%
Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Dy·6H₂O
Schmelzpunkt: 718 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010984
CAS-Nummer: 15059-52-6