Dysprosium 99,9%, Späne
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN1612-10G
IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA
139
EUR
APOSIN1612-10G
APOSIN1612-50G
Dysprosium 99,9%, Späne
Dysprosium
Formel:
Dy Siedepunkt: 2335 °C Schmelzpunkt: 1409 °C Dichte: 8.54 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS-Nummer: 7429-91-6 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,II |