Kupferselenid 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Copper(II) selenide
IN1588-25G IN1588-100G
APOSIN1588-25GEA 317 EUR
APOSIN1588-25G APOSIN1588-100G
Kupferselenid 99.999%
Kupferselenid
Formel: CuSe
Schmelzpunkt: 550 °C (dec.)
Dichte: 5.99 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016058
CAS-Nummer: 1317-41-5