Kupferselenid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Copper(II) selenide
IN1585-100G IN1585-25G
APOSIN1585-100GEA 618 EUR
APOSIN1585-100G APOSIN1585-25G
Kupferselenid 99.99%
Kupferselenid
Formel: CuSe
Schmelzpunkt: 550 °C (dec.)
Dichte: 5.99 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016058
CAS-Nummer: 1317-41-5
EINECS: 215-272-8
UN-Nummer: 3283
ADR: 6.1,I