Cäsiumhydroxid 50% in wässriger Lösung 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 270 EUR
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cäsiumhydroxid 50% in wässriger Lösung 99,9%
Cesium hydroxide
Formel: CsOH
Dichte: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010964
CAS-Nummer: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN-Nummer: 2681
ADR: 8,II