Cer(IV)sulfat Tetrahydrat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cerium disulphate tetrahydrate, Ceric sulphate tetrahydrate
IN1426-100G IN1426-500G
APOSIN1426-100GEA 154 EUR
APOSIN1426-100G APOSIN1426-500G
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat 99%
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat
Formel: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Molekulargewicht: 404.3 g/mol
Dichte: 3.91 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149427
CAS-Nummer: 10294-42-5
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1+8 III
Merck Index: 12,02036