Calciumnitrat Hydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN1390-25G IN1390-5G
APOSIN1390-25GEA 72.5 EUR
APOSIN1390-25G APOSIN1390-5G
Calciumnitrat Hydrat 99.99%
Calciumnitrat Hydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·H₂O
Siedepunkt: 132 °C
Schmelzpunkt: 39,7 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-Nummer: 35054-52-5
UN-Nummer: 1454
ADR: 5.1,III