Calciumchlorid 77%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 28.7 EUR
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Calciumchlorid 77%
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: 1670 °C
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8