Calciumbromid, wasserfrei 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 109 EUR
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Calciumbromid, wasserfrei 99,5%
Calcium bromide
Formel: Br₂Ca
Siedepunkt: 806…812 °C
Schmelzpunkt: 730 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,353 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010902
CAS-Nummer: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6