Bismut(III)oxid 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 161 EUR
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Bismut(III)oxid 99.999%
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
Siedepunkt: 1890 °C
Schmelzpunkt: 817 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3