Bismut(III)fluorid, wasserfrei 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 770 EUR
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismut(III)fluorid, wasserfrei 99.99%
Bismut(III)fluorid
Formel: BiF₃
Molekulargewicht: 265.98 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 727 °C
Dichte: 8.3 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010893
CAS-Nummer: 7787-61-3
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR