Bariumhydroxid Octahydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN1198-100G
IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA
161
EUR
APOSIN1198-100G
APOSIN1198-25G
Bariumhydroxid Octahydrat 99.99%
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel:
Ba(OH)₂·8H₂O Schmelzpunkt: 78 °C Dichte: 2,18 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149152 CAS-Nummer: 12230-71-6 UN-Nummer: 3262 ADR: 8,II |