Antimon(III)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1126-250G IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA 496 EUR
APOSIN1126-250G APOSIN1126-1000G
Antimon(III)oxid 99,9%
Antimon(III)oxid
Formel: O₃Sb₂
Siedepunkt: 1550 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 656 °C
Dichte: 5,67 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011214
CAS-Nummer: 1309-64-4
UN-Nummer: 1549
ADR: 6.1,III