Antimon(V)chlorid 99.995%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN1114-250G
IN1114-50G
APOSIN1114-250GEA
1870
EUR
APOSIN1114-250G
APOSIN1114-50G
Antimon(V)chlorid 99.995%
Antimon(V)chlorid
Formel:
Cl₅Sb Siedepunkt: 79 °C/22mmHg Schmelzpunkt: 2,8 °C Dichte: 2,358 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011213 CAS-Nummer: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN-Nummer: 1730 ADR: 8,II |