Aluminiumnitrat Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1024-1KG IN1024-200G
APOSIN1024-1KGEA 255 EUR
APOSIN1024-1KG APOSIN1024-200G
Aluminiumnitrat Hydrat 99,9%
Aluminiumnitrat Hydrat
Formel: AlN₃O₉·H₂O
Schmelzpunkt: 73.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003419
CAS-Nummer: 25838-59-9
UN-Nummer: 1438
ADR: 5.1,III