Aluminiumfluorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Aluminum fluoride
IN1015-10G IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA 249 EUR
APOSIN1015-10G APOSIN1015-25G
Aluminiumfluorid, wasserfrei 99,9%
Aluminium fluoride
Formel: AlF₃
Molekulargewicht: 83.98 g/mol
Schmelzpunkt: 1291 °C (Subl.)
Dichte: 3.1 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003426
CAS-Nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
Merck Index: 12,00351