Aluminiumchlorid, wasserfrei 99.99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum chloride
IN1012-100G IN1012-25G
APOSIN1012-100GEA 0 EUR
APOSIN1012-100G APOSIN1012-25G
Aluminiumchlorid, wasserfrei 99.99+%
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 2.44 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN-Nummer: 1726
ADR: 8,II