Aluminium 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN1003-1KG
IN1003-250G
APOSIN1003-1KGEA
1620
EUR
APOSIN1003-1KG
APOSIN1003-250G
Aluminium 99.999%
Aluminium
Formel:
Al Siedepunkt: 2467 °C Schmelzpunkt: 660,1 °C Dichte: 2,699 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 UN-Nummer: 3178 ADR: 4.1,III |