Xanthin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIX1002-100G BIX1002-250G BIX1002-25G
APOSBIX1002-100GEA 109 EUR
APOSBIX1002-100G APOSBIX1002-250G APOSBIX1002-25G
Xanthin
Xanthin
Formel: C₅H₄N₄O₂
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078453
CAS-Nummer: 69-89-6
EINECS: 200-718-6