Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
BIV6240-1G BIV6240-25G BIV6240-5G
APOSBIV6240-1GEA 21.9 EUR
APOSBIV6240-1G APOSBIV6240-25G APOSBIV6240-5G
Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon)
Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon)
Formel: C₃₁H₄₆O₂
Siedepunkt: ∼140 °C/0.001mmHg
Schmelzpunkt: ∼ …20 °C
Dichte: 0.984 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00214063
CAS-Nummer: 84-80-0