Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIU0402-1G BIU0402-500MG
APOSBIU0402-1GEA 69.6 EUR
APOSBIU0402-1G APOSBIU0402-500MG
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Schmelzpunkt: >140 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5