D(-)-Weinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
BIT3618-100G BIT3618-25G BIT3618-500G
APOSBIT3618-100GEA 55.1 EUR
APOSBIT3618-100G APOSBIT3618-25G APOSBIT3618-500G
D(-)-Weinsäure 99%
D(-)-Weinsäure
Optical resolution agent; Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₄H₆O₆
Molekulargewicht: 150.09 g/mol
Siedepunkt: 356
Schmelzpunkt: 166…174 °C
Dichte: 1.76 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 210 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004238
CAS-Nummer: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235