TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure) ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
BIT3007-100G
BIT3007-1KG
BIT3007-500G
APOSBIT3007-100GEA
49.3
EUR
APOSBIT3007-100G
APOSBIT3007-1KG
APOSBIT3007-500G
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure) ≥99%
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Biological buffer - useful range 6.8-8.2
- Assay (by titration) >99%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formel:
C₆H₁₅NO₆S Schmelzpunkt: 225 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007532 CAS-Nummer: 7365-44-8 EINECS: 230-906-3 |