DL-Threonin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIT0724-100G BIT0724-250G
APOSBIT0724-100GEA 125 EUR
APOSBIT0724-100G APOSBIT0724-250G
DL-Threonin
DL-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Schmelzpunkt: 244 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063722
CAS-Nummer: 80-68-2