B-Raf inhibitor 1
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N5-(3-(7H-purin-6-yl)pyridin-2-yl)-N1-(4-chlorophenyl)-6-methylisoquinoline-1,5-diamine
BISN0223-1MG BISN0223-5MG BISN0223-10MG
APOSBISN0223-1MGEA 79.9 EUR
APOSBISN0223-1MG APOSBISN0223-5MG APOSBISN0223-10MG
B-Raf inhibitor 1
B-Raf inhibitor 1
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₆H₁₉ClN₈
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22571725
CAS-Nummer: 1093100-40-3